抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BSA-33, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
bovine (high), turkey (low), canine (low), sheep (high), horse (low), goat (high)
以下との反応禁止
human, hamster, rabbit, donkey, guinea pig, mouse, rat, chicken, feline, pigeon, pig
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1,000
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Alb(280717)
chicken ... Alb(396197)
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
pig ... Alb(396960)
rabbit ... Alb(100009195)
rat ... Alb(24186)
sheep ... Alb(443393)
詳細
特異性
抗ウシ血清アルブミンモノクローナル抗体は、SDS変性BSAおよび還元型BSAに特異的です。この製品はヤギおよびヒツジ血清と強く交差反応しますが、イヌ、シチメンチョウおよびウマ血清アルブミンとは低親和性です。
免疫原
アプリケーション
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
- 競合的ELISA
- イムノドットブロット法
- ウエスタンブロット法
- 生物学的液体からのBSAのイムノアフィニティー精製または吸着
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B2901-.5ML:
B2901-VAR:
B2901-BULK:
B2901-.2ML:
B2901-100UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック