クローン
BSA-33, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
交差性
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200688-100UL:
SAB4200688-VAR:
SAB4200688-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック