おすすめの製品
タイプ
Type XII-A
品質水準
フォーム
saline solution
比活性
≥500 units/mg protein (biuret)
分子量
57.6 kDa
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-アミラーゼはエンド型アミラーゼファミリーのメンバーです。分子量は57.6 kDaです。α-アミラーゼは、A、BおよびCという3つの機能ドメインで構成されます。ドメインAは、たる型の(β/α)8構造で、最も大きいドメインです。ドメインBは、ジスルフィド結合によってドメインAと結合し、ドメインAとCの間に存在します。ドメインCはβ-シートからなり、ポリペプチド鎖によってドメインAと結合しています。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、デンプンを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品を、デンプンを原料とするエタノール製造の研究に使用したとき、エネルギー効率と廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
アプリケーション
α-アミラーゼは、デンプンやグリコーゲンなどのα-結合多糖のα結合を加水分解するために使用されます。製品A3403はバチルス・リケニフォルミス(Bacillus licheniformis)から得たものであり、タイプはXII-Aです。Sigmaのα-アミラーゼは、シロイヌナズナ(Arabidopsis)の代謝研究など、さまざまな植物研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼは、3つ以上のα-(1,4)結合D-グルコース単位の多糖類にあるα-(1,4)グルカン結合を加水分解します。 デンプンやグリコーゲンなどの天然基質は、グルコースとマルトースに分けられます。
注意
約90°Cの高温でも熱に対して安定であることが報告されています。
単位の定義
1 unitは、pH 6.9、20°C、3分間で、1.0 mgのマルトースをデンプンから遊離させます。
物理的形状
塩化ナトリウムとスクロースを含む水溶液
法的情報
Novozyme社の製品です。
Termamyl is a registered trademark of Novozymes Corp.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A3403-BULK:
A3403-VAR:
A3403-5MU:
A3403-500KU:
A3403-1MU:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yousef M Abu-Zaitoon et al.
Physiologia plantarum, 146(4), 487-499 (2012-05-16)
The indole-3-acetic acid (IAA) content of developing grains of Oryza sativa subsp. japonica was measured by combined liquid chromatography, tandem mass spectrometry in multiple-reaction-monitoring mode. The increase from 50 ng g(-1) fresh weight to 2.9 µg g(-1) fresh weight from
Fan Zhang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-13)
Isomaltose-oligosaccharides (IMOs), as food ingredients with prebiotic functionality, can be prepared via enzymatic synthesis using α-glucosidase. In the present study, the α-glucosidase (GSJ) from Geobacillus sp. strain HTA-462 was cloned and expressed in Escherichia coli BL21 (DE3). Recombinant GSJ was
Hisaaki Hiraoka et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 83(10), 690-695 (2012-10-06)
To improve the performance of the analytical method for neutral detergent fiber in feed with heat-stable α-amylase treatment (aNDFom), the process of adding heat-stable α-amylase, as well as other analytical conditions, were examined. In this new process, the starch in
Xinyi Huang et al.
Tree physiology, 40(5), 652-666 (2020-02-23)
Globally, soil salinization is becoming increasingly prevalent, due to local hydrogeologic phenomena, climate change and anthropogenic activities. This has significantly curtailed current world food production and limits future production potential. In the prairie region of North America, sulfate salts, rather
Application of microbial alpha-amylase in industry-A review
Souza PMd and Magalhaes PdO
Brazilian Journal of Microbiology, 41(4), 850-861 (2010)