Merck
96404
SAFC
Atto 550-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
ストレプトアビジン-Atto 550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in PBS (buffer pH 7.4)
適合性
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
アプリケーション
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. These labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. They display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
アナリシスノート
free of unconjugated dye
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96404-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)