Merck
91963
Supelco
Cytotoxicity detection kit
100 tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
NACRES:
NB.61
品質水準
使用法
100 tests
保管温度
−20°C
詳細
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST is a kit for determination of cytotoxicity by measuring a lactate dehydrogenase (LDH) activity released from damaged cells. LDH is a stable cytoplasmic enzyme present in all types of cells and released into the cell culture medium through damaged plasma membrane. Since Cytotoxicity LDH Assay kit-WST neither reflects the activity of living cells nor is harmful to cells, cytotoxicity can be measured with living cells (homogeneous assay). In addition, it is possible to perform a non-homogeneous assay by using the cell culture supernatant.
After preparation the Working Solution is stable under refrigerated conditions and can readily be used for up to six months.
特徴および利点
  • Colorimetric assay system
  • Utilize for both homo- and non-homogeneous assays
  • Can be used with and without transferring supernatant
  • Stable Working Solution (6 months at 0°C)
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)