詳細
The new LDH Cytotoxicity Assay Kit, MAK529, is now available! Cell death or cytotoxicity is classically evaluated by the quantification of plasma membrane damage. Lactate dehydrogenase (LDH) is a stable enzyme, present in all cell types, and rapidly released into the cell culture medium upon damage of the plasma membrane. LDH, therefore, is the most widely used marker in cytotoxicity study.
特徴および利点
The LDH-Cytotoxicity Assay Kit II:
- Is a non-radioactive assay.
- Simple one-step procedure.
適合性
The kit is suitable for the determination of Lactate dehydrogenase (LDH) activity in cells.
原理
The LDH Cytotoxicity Assay Kit II utilizes the advanced WST (Water Soluble Tetrazolium) reagent for a fast and more sensitive detection of LDH released from the damaged cells. The assay utilizes an enzymatic coupling reaction: LDH oxidizes lactate to generate NADH, which then reacts with WST to generate yellow color at A450 nm. The intensity of the generated color correlates directly with the cell number lysed.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)