Merck
MAK464
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
LDH Assay Kit, Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; hematological disorder
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Lactate dehydrogenase (LDH) is an oxidoreductase which catalyzes the interconversion of lactate and pyruvate. When disease or injury affects tissues containing LDH, the cells release LDH into the bloodstream, where it is identified in higher than normal levels. Therefore, LDH is most often measured to evaluate the presence of tissue or cell damage.
特徴および利点
  • Linear detection range 2-200 U/L
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Simple procedure allows for reliable quantitation of LDH activity within 30 minutes.
適合性
The kit is suitable for lactate dehydrogenase activity determination in serum, plasma, and other sources. It is also suitable for the characterization and quality control of LDH production, as well as for the screening and evaluation of LDH modulators in drug discovery.
原理
The non-radioactive colorimetric LDH assay is based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The intensity of the purple color formed is directly proportional to the enzyme activity.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)