グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
electron microscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.567
bp
124-126 °C/18 mmHg (lit.)
251 °C (lit.)
mp
19.5-21.5 °C (lit.)
密度
1.21 g/mL at 20 °C
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI Key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89870-100ML:4548173182766
89870-INTR:
89870-VAR:
89870-500ML:4548173182773
89870-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック