グレード
technical grade
蒸気密度
6 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
80%
自己発火温度
>1148 °F
expl. lim.
9.5 %
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
溶解性
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI Key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216836-BULK:
216836-50G:4548173117263
216836-1KG:4548173117249
216836-VAR:
216836-250G:4548173117256