Merck
33428
Supelco
4,4′-MDI
analytical standard
別名:
4,4′-メチレンビス(イソシアン酸フェニル), 4,4′-ジフェニルメタンジイソシアネート, 4,4′-メチレンジフェニルジイソシアネート, 4,4′-MDI, ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(C6H4NCO)2
CAS番号:
分子量:
250.25
Beilstein:
797662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChI Key
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-MDIは、ウレタンエラストマーおよびウレタンコーティングの製造に広く使用できます。
本物質は、食品と接触することを意図したプラスチックに関するEU規則10/2011の輸入自由品目リストに記載されています。
アプリケーション
4,4′-MDIは、廃水および空気サンプル、ならびにヒト生体サンプル中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
411.8 °F - closed cup
引火点(℃)
211 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33428-VAR-R:
33428-BULK-R:
33428-100MG-R:4548173368238
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sensitive determination of airborne diisocyanates by HPLC: 4, 4?-Diphenylmethane-diisocyanate (MDI)
Schulz M and Salthammer T
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(3), 289-293 (1998)
Liquid chromatography and mass spectrometry determination of aromatic amines in hydrolysed urine from workers exposed to thermal degradation products of polyurethane
Skarping G, et al.
Chromatographia, 39(9-10), 619-623 (1994)
Hatada
Macromolecular Design of Polymeric Materials, 40 (1997)
A highly sensitive high-performance liquid chromatographic procedure for the determination of isocyanates in air
Schmidtke F and Seifert B
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 336(8), 647-654 (1990)
Yan Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 956(1-2), 215-220 (2002-07-11)
A method has been developed for the simultaneous determination of a range of aromatic amines using cation-exchange chromatography performed on a standard ion chromatography column using d.c. amperometric detection. The analytes separated were 2,4- and 2,6-toluenediamine (2,4- and 2,6-TDA), aniline