製品種目
BioReagent
品質水準
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4C([O-])=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI Key
VWFRSNKRTNUMET-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53048-25MG-F:
53048-1MG-F:
53048-VAR-F:
53048-BULK-F:
53048-5MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorescent Labeling of Peptides