製品種目
BioReagent
アッセイ
≥70% (coupling to amines)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 543 nm; λem 576 nm in methanol
λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI Key
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21955-VAR:
21955-25MG:
21955-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)