Merck
88997
Sigma-Aldrich
6-カルボキシ-テトラメチルローダミンN-スクシンイミジルエステル
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
5-カルボキシテトラメチルローダミンN-スクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H25N3O7
CAS番号:
分子量:
527.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.21
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
溶解性
DMF: 2 mg/mL, clear
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=[c]1cc2[o]c3c(c(c2cc1)c4c(ccc(c4)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI Key
PAOQTZWNYMMSEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
化学修飾後のペプチドの蛍光標識;アミノグリコシド系抗生物質の蛍光標識
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88997-5MG-F:
88997-1MG-F:
88997-5MG-BULK-F:
88997-BULK-F:
88997-VAR-F:
88997-1MG-BULK-F:
88997-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Wang et al.
Biochemistry, 35(38), 12338-12346 (1996-09-24)
RNA aptamers had previously been selected which were able to bind to the aminoglycoside antibiotic tobramycin with high affinity (Wang & Rando, 1995). Consensus sequences are found in a variety of constructs, and these sequences were mapped to stem-loop regions
P Hoogerhout et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 54(5), 436-443 (1999-11-24)
The mechanism which enables lipopeptides to induce cytotoxicity is not known. By preparing fluorescent-labeled lipopeptides one might unravel the mechanism of their entry into the cell and their intracellular pathway. A method of preparing double-fluorescent-labeled peptides by solid-phase chemistry is
S.J. Bark et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 3567-3567 (2000)
資料
Fluorescent Labeling of Peptides