製品名
5-カルボキシテトラメチルローダミン,
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
溶解性
water: slightly soluble
&ε; (減衰係数)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
蛍光検出
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)[O-])C(=O)O)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI Key
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2734-10MG-PW:
C2734-10MG:
C2734-VAR:
C2734-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック