Merck
87918
Sigma-Aldrich
テトラメチルローダミンイソチオシアナート, アイソマー混合物
suitable for fluorescence, mixture of isomers
別名:
MRITC, TRITC, テトラメチルローダミンB イソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21N3O3S
CAS番号:
分子量:
443.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラメチルローダミンイソチオシアナート(別名TRITC)は、蛍光抗体標識剤です。赤色蛍光マーカーで、蛍光顕微鏡で追跡できます。
TRITCは、DMSOに素早く完全に溶けます。また、ガンマ グロブリンは、炭酸緩衝液でDMSO希釈を行っても最大30%まで影響を受けません。テトラメチルローダミンイソチオシアナートは、その他の変性剤には完全に溶けません’。
アプリケーション
テトラメチルローダミンイソチオシアナート(別名TRITC)は、細胞トランスフェクション時のリン酸カルシウム/DNAナノ粒子の経路の追跡に使用されます。抗体標識に用いられる非常に強力な蛍光色素です。
その他情報
抗体標識用の非常に強力な蛍光色素
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87918-VAR:
87918-50MG:
87918-BULK:
87918-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Viktoriya Sokolova et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 12(2), 174-179 (2006-10-13)
Calcium phosphate nanoparticles were prepared by precipitation from water and were then functionalized by DNA. These particles are taken up by living cells and function as gene transfer agents, i.e., the DNA is brought into a cell's nucleus and is
Haaijman, J.J.
IBRO Hand. Ser., 3, 47-47 (1983)
The conjugation of immunoglobulins with tetramethylrhodamine isothiocyanate. A comparison between the amorphous and the crystalline fluorochrome.
L Amante et al.
Journal of immunological methods, 1(3), 289-301 (1972-05-01)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.