安全性情報
T1287
Sigma-Aldrich
テトラメチルローダミンイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 155,000
別名:
TRITC-デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
フォーム
powder
分子量
average mol wt 155,000
標識化の程度
~1 TRITC per 100 glucose residues
purple to pink
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラメチルローダミンイソチオシアネート-デキストラン/TRITC-デキストランは蛍光色素です。
アプリケーション
テトラメチルローダミンイソチオシアネート-デキストランは、次の用途で使用されています。
  • 蛍光色素として。
  • デキストラン輸送アッセイで、さまざまな分子サイズを試験するために。
  • 脈管構造の可視化を目的として血漿を標識するために。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1287-50MG:
T1287-BULK:
T1287-100MG:
T1287-500MG:
T1287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hematopoietic Cancers
Immune Response, 1025-1063 (2006)
David Entenberg et al.
Methods (San Diego, Calif.), 128, 65-77 (2017-09-16)
Pathologists rely on microscopy to diagnose disease states in tissues and organs. They utilize both high-resolution, high-magnification images to interpret the staining and morphology of individual cells, as well as low-magnification overviews to give context and location to these cells.
Sunali Bhatnagar et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1903-1912 (2014-04-11)
Ultrasound (US) exposure of soft tissues, such as the skin, has been shown to increase permeability, enhancing the passage of drug molecules via passive processes such as diffusion. However, US regimes have not been exploited to enhance active convective transport
The formation of a functional retinal pigment epithelium occurs on porous polytetrafluoroethylene substrates independently of the surface chemistry
Kearns V R, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 28(8), 124-124 (2017)
Wendy Leskova et al.
Experimental eye research, 179, 125-131 (2018-11-18)
We sought to investigate the effects of diabetes and hyaluronidase on the thickness of the endothelial glycocalyx layer in the mouse retina. In our study, the retinal circulation of diabetic Ins2(Akita) mice and their nondiabetic littermates were observed via intravital
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.