由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
average mol wt 500,000
標識化の程度
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
蛍光検出
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
アプリケーション
cell analysis
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52194-1G:
52194-VAR:
52194-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.