Merck
T1418
Sigma-Aldrich
Nalgene® オークリッジ遠沈管 3119
nominal capacity 50 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 100,605 × g
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3119-0050
公称容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
“Nalgene” Oak Ridge 高速ポリプロピレン共重合体(PPCO)遠心チューブは、ポリカーボネート製遠心チューブと比較した場合、研究用試薬との幅広い化学的適合性を提供します。
特徴および利点
  • Oak Ridge スタイルの遠心チューブは、機械的強度に優れ、丈夫です。
  • 化学的耐性があり、オートクレーブの連続使用にも耐久性があります。
  • 透明なチューブで、サンプルの視認性に優れています。
  • ポリプロピレン製のスクリューキャップにより、液漏れを防ぎ、サンプルの損失を防止します。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)