Merck
Z640913
BRAND® centrifuge tubes
capacity 48 mL, polypropylene, without cap, pack of 25 ea
別名:
115350, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
BRAND 115350
キャパシティ
48 mL
チューブD × H
30 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
特徴および利点
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
その他情報
BR115350 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)