Merck
T3418
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 50 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物質
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3138-0050
公称容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
With sealing cap
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries