Merck
T3293
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3138-0030
公称容量
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
包装
With sealing cap
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)