Merck
Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
別名:
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10
case of 100
メーカー/製品名
Nalgene 3115-0050
公称容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong and tough like polycarbonate but polysulfone much more acid- and base-resistant. Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)