Merck
TMO3110-0500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
別名:
Nalgene tubes, round bottom tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
round bottom natural polypropylene copolymer
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3110-0500
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)