Merck
BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polycarbonate
round bottom
transparent tube
詳細
RCF up to 20000g
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 781029
L × W
35 mm × 98 mm
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® PC Centrifuge Tube is designed for reliable performance in laboratory centrifugation applications. Featuring embossed graduations with subdivisions of approximately 1 mm, this transparent tube offers clear visibility of contents, complemented by a slight yellow tint. It is engineered to withstand relative centrifugal forces (RCF) of up to 5000. The rimless design enhances ease of use, allowing for efficient handling and storage.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 50 mL, 30 x 115 mm, conical (V) bottom, w/ graduations, I.D. field
T2318
Greiner 遠心管
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR781029-10EA4061831859706