物質
lipped
polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Nalgene® 3117-9500
公称容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These high-speed polycarbonate tubes withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip allows easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice - may also be used as test tubes
- Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Autoclavable/Transparent
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)