Merck
45653
Supelco
キントゼン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
ペンタクロロニトロベンゼン, PCNB, キントゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Cl5NO2
CAS番号:
分子量:
295.33
Beilstein:
1914324
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
140-143 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI Key
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キントゼン(Quintozene)はペンタクロロメチルチオベンゼン(PCNB)を成分とする殺菌剤であり、主としてゴルフコースに発生する「雪枯れ病」を抑制する目的で使用されます。
アプリケーション
キントゼンは魚含まれる内分泌かく乱化学物質(EDC)を修正QuEChERS、ガスクロマトグラフィーおよびタンデム質量分析(GC―MS/MS)を併用して測定するための内部標準として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45653-250MG:4.548173985497E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Development of a multiresidue method for the determination of endocrine disrupters in fish fillet using gas chromatography--triple quadrupole tandem mass spectrometry.
Munaretto J S, et al.
Talanta, 116, 827-834 (2013)
Eva Holt et al.
Chemosphere, 88(3), 364-370 (2012-04-21)
Chlorinated pesticides can contain impurities of dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs), and their precursors, as a result of various manufacturing processes and conditions. As precursor formation of PCDD/Fs can also be mediated by ultraviolet light (UV), this study investigated whether PCDD/Fs
Theodore P Klupinski et al.
Environmental science & technology, 38(16), 4353-4360 (2004-09-24)
Pentachloronitrobenzene is a fungicide that is degraded in anoxic soils and sediments through unknown processes that are often thought to be biologically mediated. The present research describes the kinetics for the abiotic reduction of this compound in aqueous Fe(II)/goethite systems
Didem Okutman Tas et al.
Environmental science & technology, 39(21), 8264-8272 (2005-11-22)
The reductive transformation of pentachloronitrobenzene (PCNB), an organochlorine fungicide, was investigated with a mixed, methanogenic culture developed from a contaminated estuarine sediment. Batch assays performed with this enrichment culture resulted in the biotransformation of PCNB to pentachloroaniline (PCA), which was
J-M Durgnat et al.
Food additives and contaminants, 22(12), 1224-1230 (2005-12-17)
Ginseng extracts are available as ingredients for improving energy and vitality and can be used in functional foods and as flavouring ingredients. A survey was been performed to determine the content of pesticides and toxic metals in ginseng extracts. Forty-seven
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)