Merck
A1593
Sigma-Aldrich
Ampicillin
meets USP testing specifications
別名:
アンピシリン 三水和物, D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
403.45
Beilstein:
5399534
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281703
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
フォーム
solid
white
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
突然変異細胞やトランスフォーム細胞のアンピシリン耐性の選択に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ペニシリン骨格の側鎖にアミノ基を持つβ-ラクタム抗生物質です。細菌の細胞膜の内側にあるトランスペプチダーゼを不活性化して細胞壁の合成(ペプチドグリカン架橋結合)を阻害するペニシリンの誘導体です。成長過程の大腸菌に対してのみ殺菌作用があります。耐性機序:β-ラクタマーゼが、アンピシリンのβ-ラクタム環を切断します。抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌。
包装
25g
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1593-25G:
A1593-100G:
A1593-BULK:
QA1593-VAR:
QA1593-BULK:
A1593-VAR:
A1593-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nai-Chi Chen et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005203-e1005203 (2015-10-23)
Betanodaviruses cause massive mortality in marine fish species with viral nervous necrosis. The structure of a T = 3 Grouper nervous necrosis virus-like particle (GNNV-LP) is determined by the ab initio method with non-crystallographic symmetry averaging at 3.6 Å resolution.
Ramendra K Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 1078-1086 (2009-12-26)
Curcumin bioconjugates, viz. di-O-tryptophanylphenylalanine curcumin (2), di-O-decanoyl curcumin (3), di-O-pamitoyl curcumin (4), di-O-bis-(gamma,gamma)folyl curcumin (6), C(4)-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (8) and 4-O-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (10) have been synthesized and tested for their antibacterial and antiviral activities. The conjugates 2, 3, 4, 6 and
Alexander V Semenov et al.
Applied and environmental microbiology, 75(10), 3206-3215 (2009-03-10)
The effect of cattle manure and slurry application on percolation and survival of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica serovar Typhimurium was investigated for different soil depths after the addition of water. Four treatments were chosen for the first set
Kate S Baker et al.
The Lancet. Infectious diseases, 15(8), 913-921 (2015-05-06)
Shigellosis is an acute, severe bacterial colitis that, in high-income countries, is typically associated with travel to high-risk regions (Africa, Asia, and Latin America). Since the 1970s, shigellosis has also been reported as a sexually transmitted infection in men who
Arnaud Taton et al.
Nucleic acids research, 42(17), e136-e136 (2014-07-31)
Inspired by the developments of synthetic biology and the need for improved genetic tools to exploit cyanobacteria for the production of renewable bioproducts, we developed a versatile platform for the construction of broad-host-range vector systems. This platform includes the following