詳細
API family: ampicillin
APIファミリー
ampicillin
メーカー/製品名
USP
mp
208 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
USPコンペンディアで規定された品質試験およびアッセイで使用するためのアンピシリンUSP標準品。
また、以下のUSPモノグラフでも使用されます:
また、以下のUSPモノグラフでも使用されます:
- アンピシリンナトリウム
- アンピシリンカプセル剤
- アンピシリン錠剤
- アンピシリンボーラス
- 注射用アンピシリン
- アンピシリン可溶性粉末
- 経口懸濁剤用アンピシリン
生物化学的/生理学的作用
作用機序:半合成のペニシリンであるアンピリシンは、細菌の細胞膜の内面でトランスペプチダーゼを失活させることによって細菌の細胞壁の合成を阻害するβ-ラクタムです。
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
注意
本製品は、25℃で、43%から81%の相対湿度において、6週間安定であることが報告されています。 また別の研究では、溶液中のアンピシリンの安定性は、pH、温度、およびバッファーの成分と相関することが示されています。 その活性は、pH 7超で保存すると、速やかに失われます。′ 至適な保存条件は2~8℃、pH 3.8~5であり、活性の90%以上が1週間持続しました。
調製ノート
アンピシリンは水にわずかに可溶であり、アルコール、クロロホルム、エーテル、および不揮発油にほとんど不溶ですが、希釈した酸や塩基には可溶です。 溶液はオートクレーブしないでください;ストック溶液は濾過によって滅菌し、冷凍保存した場合、数か月間は安定です。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
法的情報
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報及びサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1033000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arnaud Taton et al.
Nucleic acids research, 42(17), e136-e136 (2014-07-31)
Inspired by the developments of synthetic biology and the need for improved genetic tools to exploit cyanobacteria for the production of renewable bioproducts, we developed a versatile platform for the construction of broad-host-range vector systems. This platform includes the following
Kristofor K Ellestad et al.
European journal of immunology, 44(12), 3560-3572 (2014-09-23)
The expression of the coinhibitor PD-1 on T cells is important for the establishment of immune homeostasis. We previously found that PD-1 is particularly critical for the control of self-tolerance during lymphopenia-induced proliferation of recent thymic emigrants (RTEs). Previous studies
Jens T Van Praet et al.
The EMBO journal, 34(4), 466-474 (2015-01-21)
Antinuclear antibodies are a hallmark feature of generalized autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis. However, the processes underlying the loss of tolerance against nuclear self-constituents remain largely unresolved. Using mice deficient in lymphotoxin and Hox11, we report
Marcel Weber et al.
PloS one, 9(6), e100000-e100000 (2014-06-21)
Several synthetic antibody phage display libraries have been created and used for the isolation of human monoclonal antibodies. The performance of antibody libraries, which is usually measured in terms of their ability to yield high-affinity binding specificities against target proteins
Diana D Semler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 4005-4013 (2014-05-07)
Phage therapy has been suggested as a potential treatment for highly antibiotic-resistant bacteria, such as the species of the Burkholderia cepacia complex (BCC). To address this hypothesis, experimental B. cenocepacia respiratory infections were established in mice using a nebulizer and