Merck
PHR2838
Supelco
アンピシリン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
349.40
Beilstein:
1090925
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
ampicillin
形状
solid
包装
pkg of 500 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI Key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:半合成のペニシリンであるアンピリシンは、細菌の細胞膜の内面でトランスペプチダーゼを失活させることによって細菌の細胞壁の合成を阻害するβ-ラクタムです。
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2838-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.