安全性情報
A5354
Sigma-Aldrich
アンピシリン
Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered
別名:
アミノベンジルペニシリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51280000
NACRES:
NA.76
由来生物
microbial
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
自己発火温度
301 °C
保管条件
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
濃度
100 mg/mL
colorless to light yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
適合性
suitable (for antibacterial use in culture media)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
詳細
アンピシリンは、基質特異性拡張型β-ラクタムファミリーの一員であり、多用途広域スペクトル抗生物質として広く使用されているペニシリンの半合成誘導体です。作用機序として、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することにより細菌の細胞壁合成を阻害し、細菌の細胞壁形成に不可欠な重要なペプチドグリカン合成プロセスを妨害します。この抗生物質は、大腸菌、β-ラクタム感受性バンコマイシン耐性Enterococcus(VRE)、Staphylococcus aureusStreptococcus pneumoniaeなどのグラム陽性菌株やグラム陰性菌株を含む、さまざまな細菌に対して有効です。科学研究で、アンピシリンは、特に微生物学、生化学、細胞生物学の研究において重要な役割が想定されています。研究室におけるその用途は、抗生物質耐性と浸透限界の検討、複数の抗生物質間の相乗的相互作用の研究にまで及んでおり、大腸菌内で組換えプラスミドを選択および維持するための重要な要素となっています。すぐに使える便利なDMSO溶液中100 mg/mLのアンピシリンは、特異的な耐性を持つ細菌細胞の選択に役立ちます。
化学構造:ß-ラクタム
アプリケーション
アンピシリンは、一般的な微生物試験時に特定の耐性を持つ細菌細胞を選択するために使用されます。 これは、抗生物質の耐性と浸透制限、複数の抗生物質間の相乗効果、特定の血流感染症の研究に使用され、脳脊髄液中の耐性遺伝子を検出するためのPCRアッセイの開発に使用されています
生物化学的/生理学的作用
作用機序:これはß-ラクタム系抗生物質で、細菌の細胞膜の内面上にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細菌の細胞壁合成を阻害します。耐性機序:ß-ラクタマーゼを投与すると、アンピシリンのß-ラクタム環が切断され、アンピシリンが不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌(ベンジルペニシリンに類似)およびグラム陰性菌(テトラサイクリンとクロラムフェニコールに類似)の両方が含まれます。
特徴および利点
  • 複数の研究用途に適した高品質の抗生物質
  • 細胞生物学および生化学の研究に理想的。
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
容器は密封し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。開封されている容器は、漏れを防ぐために慎重に再密封し、直立させておかなければなりません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5354-BULK:
A5354-10ML:
A5354-VAR:
A5354-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca I Waltner-Toews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(2), 495-501 (2010-12-08)
Ampicillin-sulbactam is commonly used as an empirical therapy for invasive infections where Escherichia coli is a potential pathogen. We evaluated the clinical and microbiologic characteristics of bloodstream infection due to E. coli, with focus on cases that were nonsusceptible to
J N Anderl et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 44(7), 1818-1824 (2000-06-20)
The penetration of two antibiotics, ampicillin and ciprofloxacin, through biofilms developed in an in vitro model system was investigated. The susceptibilities of biofilms and corresponding freely suspended bacteria to killing by the antibiotics were also measured. Biofilms of Klebsiella pneumoniae
F C Tenover et al.
Journal of clinical microbiology, 32(11), 2729-2737 (1994-11-01)
We developed PCR primers specific for the blaTEM and blaROB ampicillin resistance genes. The specificity of the primers was confirmed by testing a series of Escherichia coli isolates containing a variety of ampicillin resistance genes and a series of ampicillin-resistant
Kenneth H Rand et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 53(3), 530-532 (2004-02-14)
We used a novel screening method to look for synergy between daptomycin and 18 other antibiotics against 19 strains of high-level vancomycin-resistant enterococci (VRE) (vancomycin MIC > or = 256 mg/L). In this approach, daptomycin was incorporated into Ca(2+)-supplemented Mueller-Hinton
Maria Chiara Lionetti et al.
Journal of clinical medicine, 9(8) (2020-08-14)
Melanoma is one of the most aggressive and highly resistant tumors. Cell plasticity in melanoma is one of the main culprits behind its metastatic capabilities. The detailed molecular mechanisms controlling melanoma plasticity are still not completely understood. Here we combine