Merck
K0129
Sigma-Aldrich
カナマイシン 溶液 Streptomyces kanamyceticus由来
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
カナマイシン 溶液 Streptomyces kanamyceticus由来, 10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
10 mg/mL in 0.9% NaCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: aminoglycoside
アプリケーション
細胞培養用途において10 mL/Lでの使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:本製品は、70Sリボソームサブユニットに結合し、転座を阻害し、ミスコードを誘発することにより作用します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼを含む)はこの抗生物質を変化させ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:カナマイシン硫酸塩は、グラム陰性菌及びグラム陽性菌、並びにマイコプラズマに対して有効です。
注意
37°Cで5日間安定です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
K0129-20ML-PW:
K0129-20ML:
K0129-BULK:
K0129-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dovile Stravinskiene et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-17)
Monoclonal and recombinant antibodies are widely used for the diagnostics and therapy of cancer. They are generated to interact with cell surface proteins which are usually involved in the development and progression of cancer. Carbonic anhydrase XII (CA XII) contributes
Isaac O Karikari et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 21(3), 386-393 (2014-06-07)
Chordoma cells can generate solid-like tumors in xenograft models that express some molecular characteristics of the parent tumor, including positivity for brachyury and cytokeratins. However, there is a dearth of molecular markers that relate to chordoma tumor growth, as well
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic