安全性情報
10820
Sigma-Aldrich
アプロチニン ウシ肺由来
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
bovine lung
アッセイ
~80% (HPCE)
フォーム
crystalline (fine)
品質
lyophilized
比活性
≥3500 U/mg
分子量
~6,500
テクニック
electrophoresis: suitable
white
溶解性
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... PTI(404172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
単位の定義
1 Uは1カリクレインインヒビタ-単位(KIU)に相当します。
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10820-BULK:
10820-100MG:
10820-VAR:
10820-25MG:
10820-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susan E Logue et al.
Nature protocols, 4(9), 1383-1395 (2009-09-05)
Apoptosis is a mode of programmed cell death that is widely used to eliminate cells during development, tissue homeostasis, infection or in response to injury. Alterations to the plasma membranes of apoptotic cells trigger recognition and engulfment of such cells
Axel Himmelbach et al.
Bio-protocol, 8(15), e2955-e2955 (2018-08-05)
Chromosome conformation capture sequencing (Hi-C) is a powerful method to comprehensively interrogate the three-dimensional positioning of chromatin in the nucleus. The development of Hi-C can be traced back to successive increases in the resolution and throughput of chromosome conformation capture
Hamid Ebrahimi Orimi et al.
Scientific reports, 10(1), 9730-9730 (2020-06-18)
We introduced and validated a drop-on-demand method to print cells. The method uses low energy nanosecond laser (wavelength: 532 nm) pulses to generate a transient microbubble at the distal end of a glass microcapillary supplied with bio-ink. Microbubble expansion results in
Roberta De Tullio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1915, 163-185 (2019-01-09)
The production of recombinant calpastatin in E. coli has become an efficient tool to obtain discrete amounts of a specific calpastatin species that can be present concomitantly with other calpastatin fragments/forms in the same tissue or cell type in a
Robert E G Riddell et al.
Canadian journal of anaesthesia = Journal canadien d'anesthesie, 60(1), 16-23 (2012-11-08)
In light of the concerns about the safety of aprotinin, we wanted to determine if aprotinin use during cardiac surgery was associated with an increased risk of mortality and morbidity compared with the use of tranexamic acid (TXA). We hypothesized