グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71853-250G:
71853-BULK:
71853-VAR:
71853-6X1KG:
71853-6X250G:
71853-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック