Merck
72560
Sigma-Aldrich
ニトリロ三酢酸
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
N,N-ビス(カルボキシメチル)グリシン, NTA, トリス(カルボキシメチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N(CH2COOH)3
CAS番号:
分子量:
191.14
Beilstein:
1710776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
フォーム
powder
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying
mp
245 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
優れたキレート剤。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72560-6X500G:
72560-100G:4548173945934
72560-500G:4548173945941
72560-VAR:
72560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John I Njagi et al.
Journal of colloid and interface science, 421, 27-32 (2014-03-07)
We report for the first time that nitrilotriacetic acid (NTA) is an effective reductant for the preparation of stable dispersions of uniform gold nanoparticles. The method described is capable of generating stable sols with a metal concentration as high as
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 253-253 (1994)
Syntheses and structures of bismuth (III) complexes with nitrilotriacetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, and diethylenetriaminepentaacetic acid.
Summers SP, et al.
Inorganic Chemistry, 33(1), 88-92 (1994)
Mike Strauss et al.
Journal of virology, 87(7), 3903-3914 (2013-02-01)
During infection, the binding of poliovirus to its cell surface receptor at 37°C triggers an expansion of the virus in which internal polypeptides that bind to membranes are externalized. Subsequently, in a poorly understood process, the viral RNA genome is
Li Jiang et al.
The Journal of pathology, 228(3), 366-377 (2012-08-07)
Exposure to asbestos is a risk for malignant mesothelioma (MM) in humans. Among the commercially used types of asbestos (chrysotile, crocidolite, and amosite), the carcinogenicity of chrysotile is not fully appreciated. Here, we show that all three asbestos types similarly