Merck
71657
Sigma-Aldrich
重硫酸ナトリウム 一水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
硫酸水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
138.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium bisulfate monohydrate (Sodium hydrogen sulfate monohydrate) is a light yellow-colored crystalline sodium salt.
アプリケーション
Sodium bisulfate monohydrate (Sodium hydrogen sulfate monohydrate) may be employed as a catalyst in the following studies:
  • Synthesis of n-butyl acetate.
  • Esterification reaction of primary and secondary alcohols with aliphatic carboxylic acids.
  • Synthesis of iso-amyl acetate.
  • Synthesis of herbicide, 2,4-D butylate(butyl 2,4-dichlorophenoxyacetate).
その他情報
Reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71657-500G:
71657-VAR:
71657-BULK:
71657-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Synthesis of Iso-Amyl Acetate Catalyzed by Sodium Bisulfate Monohydrate [J].
Xiaoyun LYX.
Guangzhou Chemical Industry/ Guangzhou Huagong, 3 (2000)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate [J].
Yiqun L.
Modern Chemical Industry, 4 (1999)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Synthesis of 2, 4-D butylate with Sodium Bisulfate Catalyst [J].
Xiaoyun LYX.
Chemical World, 3, 015-015 (2009)