詳細
硫酸水素カリウムは、水溶性の無機塩分で、主に保存剤やフラックスとして、また肥料の製造においても使用されます。
硫酸水素カリウムは無機のカリウム塩です。硫酸水素カリウムは、300℃から700℃に加熱すると溶融形態に変化します。この変化で生じる反応がラマンスペクトルによって研究されています。その電気伝導度値が上昇します(T=0~700℃、圧力=最大4000 バール)。
アプリケーション
硫酸水素カリウムの用途:
- p-ヒドロキシ安息香酸およびn-ブチルアルコールからのブチルパラベン調製の触媒。
- エチレングリコール中のビギニリ反応による3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オン合成のプロモーター。
- 反応蒸留によるエタノールとtert-ブチルアルコールからのエチルtert-ブチルエーテル(ETBE)合成の触媒。
- 酒石酸からのピルビン酸合成の脱水剤。
重硫酸カリウム(硫酸水素カリウム)はブチルパラベンおよびケイ皮酸メチルの合成で触媒として使用することができます。硫酸水素カリウムは緑柱石中のベリリウムの重量分析にも使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223476-1KG:
223476-VAR-D:
223476-BULK:
223476-500G:
223476-25KG:
223476-6X500G:
223476-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Methyl Cinnamate using Potassium Bisulfate as Catalyst [J].
4Danmei LSL.
Guangzhou Chemical Industry/ Guangzhou Huagong, 2, 005-005 (2003)
Synthesis of Butyl Paraben Catalyzed by Potassium Bisulfate [J].
Jianying CDZHH.
Food and Fermentation Industries, 11, 022-022 (2006)
PYRUVIC ACID
Organic Syntheses, 4, 63-63 (1925)
Determination of beryllium and titanium with benzoylacetanilide.
Sarkar AK and Das J.
Analytical Chemistry, 39(13), 1608-1612 (1967)
Electrical Conductances of Aqueous Solutions at High Temperatures and Pressures. III. The Conductances of Potassium Bisulfate Solutions from 0 to 700? and at Pressures to 4000 Bars1.
Quist AS and Marshall WL.
The Journal of Physical Chemistry, 70(11), 3714-3725 (1966)