認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
溶解性
490 g/L (development of heat)
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1140 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1048852500:
BR11048850100:
1048850000:
1048859025:
1048850500:
試験成績書(COA)