Merck
1.06352
Supelco
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Sodium hydrogen sulfate monohydrate, sodium bisulfate monohydrate, sodium bisulphate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNaO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
120.06 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-665-7
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
溶解性
1080 g/L
かさ密度
900‑970 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1