グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the binary mixture (ethane + 2,2,4-trimethylpentane), to analyses the solubility of ethane using static–synthetic apparatus.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258776-BULK:
258776-20L:
258776-500ML:4548173934631
258776-VAR:
258776-1L:4548173921938
258776-18L-CS:
258776-2.5L:
258776-18L:
258776-VAR-D:
258776-25ML:
258776-2L:
この製品を見ている人はこちらもチェック