Merck
125733
Sigma-Aldrich
フタル酸無水物
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4O3
CAS番号:
分子量:
148.12
Beilstein:
118515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
flakes
自己発火温度
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI Key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phthalic anhydride is an industrially important chemical. It can be prepared from o-xylene or naphthalene. It is widely used for the industrial preparation of plasticizers for PVC (polyvinyl chloride).
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.
アプリケーション
Phthalic anhydride may be used in the synthesis of the following compounds:
  • pthalimide
  • phenolphthalein
  • anthracene
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F - DIN 51758
引火点(℃)
152 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125733-BULK:
125733-2.5KG:4548173371658
125733-16KG:
125733-VAR:
125733-1KG:4548173371641
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Conductive monolithic catalysts: development and industrial pilot tests for the oxidation of o-xylene to phthalic anhydride"
Groppi G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), 7590-7596 (2011)
Catalysts, kinetics and reactor design in phthalic anhydride synthesis.
Wainwright MS and Foster NR.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 19(2), 211-292 (1979)
Phthalic anhydride from o-xylene catalysis: science and engineering.
Nikolov V, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 33(3-4), 319-374 (1991)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 77-77 (1994)
F Safinejad et al.
Journal of molecular modeling, 15(9), 1119-1124 (2009-02-24)
The solvent-induced changes in the optical and spectroscopic properties of 1,2-benzenedicarboxylic anhydride are studied using time dependent Hartree-Fock and density functional theory calculations within the framework of two reaction field procedures. To investigate the influence of the cavity shape, the