Merck
650439
Sigma-Aldrich
2,2,4-トリメチルペンタン
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5%
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
<0.01% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸発残留物質
<0.0001%
ハロゲン化残留物質
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 254 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650439-VAR:
650439-BULK:
650439-18L-RC:
650439-4L:4548173348575
650439-1L:4548173348568
650439-20L:
650439-4X4L:4548173348582
650439-6X1L:4548173348599
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid chromatography/electrospray mass spectrometric detection of fatty acid by charge reversal derivatization with more than 4-orders of magnitude improvement in sensitivity.
Bollinger JG, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 603-603 (2013)
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
Density and viscosity measurements of 2, 2, 4-trimethylpentane (isooctane) from 198 K to 348 K and up to 100 MPa.
Padua AAH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1488-1494 (1996)
Physicochemical properties of liquid mixtures. 1. Viscosity, density, surface tension and refractive index of cyclohexane+ 2, 2, 4-trimethylpentane binary liquid systems from 25 C to 50 ?C.
Gomez-Diaz D, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 720-724 (2001)
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
すべて表示