アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
密度
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-8H,1-5H3
InChI Key
RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257508-VAR:
257508-BULK:
257508-25G:4548173963334
257508-5G:4548173963341
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
257508-25G | 4061826059418 |
257508-5G | 4061826059425 |