Merck
232653
Sigma-Aldrich
酸化クロム(VI)
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
別名:
無水クロム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CrO3
CAS番号:
分子量:
99.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
(powder and or flakes)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI Key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化クロム(VI)はクロム酸の酸無水物です。炭素-水素結合からアルコールへ、アルケンからα, β-不飽和ケトンへ、アルコールからアルデヒド、酸、およびケト酸への変換に有用な酸化試薬です。
アプリケーション
ヒドロベンゾインをベンジルに酸化するために塩化アンモニウムと使用。
酸化クロム(VI)は、以下の反応の触媒として使用できます:
  • さまざまな第一級アルコールのカルボン酸への変換。
  • アセトニトリル中で末端酸化剤として過ヨウ素酸を使用することによる、アレーン(ナフタレンおよびアントラテン)の対応するキノンへの酸化。
  • さまざまな置換トルエンの対応する安息香酸へのベンジル酸化。
  • 硫化物のスルホンへの酸化。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232653-100G:4548173121253
232653-1KG:4548173121260
232653-2.5KG:4548173121277
232653-BULK:
232653-VAR:
232653-5G:4548173121284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Letters in Organic Chemistry, 3, 842-842 (2006)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
S Y Shiau et al.
The Journal of nutrition, 123(10), 1747-1753 (1993-10-01)
An experiment was conducted to study the influence of three different forms of chromium (CrCl3.6H2O, Na2CrO4.4H2O and Cr2O3) on the utilization of two carbohydrates (glucose and cornstarch) by juvenile hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Average initial body weight