Merck
22150
Millipore
D-(+)-セロビオース
≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
別名:
セロビオース、セロース、β-セロビオース、D-セロビオース, β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-グルコピラノシル-D-グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
93795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
形状
powder
光学活性
[α]20/D +34±1°, 15 hr, c = 10% in H2O
分子量
342.30 g/mol
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
mp
~235 °C (dec.)
239 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤150 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI Key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セロビオースは、二糖(還元糖)です。栄養補助剤、特に炭水化物源として培地に添加され、そのセロビオース発酵能によって細菌の鑑別に使用できます。例えば、ビブリオ属にはセロビオース発酵能があり、酸を生じます。pH指示薬のブロモチモールブルーが酸性のpHで黄色になることで示されます。また、培地にセロビオースを添加すると、サルモネラ菌の初期増殖も刺激されます。
アプリケーション
セロビオースには、培地の炭水化物源としての用途や、炭水化物発酵能に基づく微生物の生化学的特徴があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22150-10G:
22150-250G:
22150-BULK:
22150-50G:
22150-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Corinna Schiano-di-Cola et al.
The FEBS journal, 287(12), 2577-2596 (2019-11-23)
Thermostable cellulases from glycoside hydrolase family 7 (GH7) are the main components of enzymatic mixtures for industrial saccharification of lignocellulose. Activity improvement of these enzymes via rational design is a promising strategy to alleviate the industrial costs, but it requires
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Hoi Yee Keung et al.
Applied and environmental microbiology, 83(7) (2017-01-25)
Bifidobacteria exert beneficial effects on hosts and are extensively used as probiotics. However, due to the genetic inaccessibility of these bacteria, little is known about their mechanisms of carbohydrate utilization and regulation. Bifidobacterium breve strain JCM1192 can grow on water-insoluble
Teck Wei Ching et al.
Carbohydrate polymers, 157, 1794-1800 (2016-12-19)
One of the grand challenges of this century is to transition fuels and chemicals production derived from fossil feedstocks to renewable feedstocks such as cellulosic biomass. Here we describe fast microwave conversion of microcrystalline cellulose (MCC) in water, with dilute
Agustina Llanos et al.
Microbial cell factories, 18(1), 14-14 (2019-01-30)
Research on filamentous fungi emphasized the remarkable redundancy in genes encoding hydrolytic enzymes, the similarities but also the large differences in their expression, especially through the role of the XlnR/XYR1 transcriptional activator. The purpose of this study was to evaluate