Merck
RDD013
Sigma-Aldrich
ビス-トリス
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98.0%
形状
crystalline powder
品質
free-flowing
不純物
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
RDD013-500G:
RDD013-BULK:
RDD013-100G:
RDD013-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1