由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
water: 0.1 M, clear, colorless
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1372760000:
1372769025:
1372760003:
1372760100:
1372769999:
1372760100-KC:
1372761000:
1372769010:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)