Merck
137252
SAFC
ビス-トリス 塩酸塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノトリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
245.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
有効pH範囲
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI Key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)