Merck
236470
Sigma-Aldrich
酸化クロム(VI)
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
無水クロム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CrO3
CAS番号:
分子量:
99.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
SMILES記法
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI Key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化クロム(VI)は、炭素-水素結合をアルコールに、アルキル芳香族をケトンおよびカルボン酸に、アルケンをα, β-不飽和ケトンに、アレーンをキノンに、そしてアルコールをアルデヒド、ケトン、酸およびケト酸に酸化するための酸化試薬です
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236470-BULK:
236470-100G:4548173121918
236470-VAR:
236470-2.5KG:4548173251448
236470-500G:4548173121925
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromium (VI) Oxide
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
S Y Shiau et al.
The Journal of nutrition, 123(10), 1747-1753 (1993-10-01)
An experiment was conducted to study the influence of three different forms of chromium (CrCl3.6H2O, Na2CrO4.4H2O and Cr2O3) on the utilization of two carbohydrates (glucose and cornstarch) by juvenile hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Average initial body weight