Merck
359823
Sigma-Aldrich
Chromic acid, polymer-supported
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
別名:
Chromic acid on Amberlyst® A-26
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
macroporous
品質水準
組成
Carbon content, 43.0-54.0%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
~2.5 mmol/g loading
粒径
20-50 mesh
SMILES記法
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI Key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
クリ-ンな酸化反応により第一級および第二級アルコ-ルから高収率でカルボニル化合物を与えるポリマ-担持試薬です。
法的情報
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
359823-100G:4548173981420
359823-VAR:
359823-BULK:
359823-5G:
359823-25G:4548173981437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)