Merck
398063
Sigma-Aldrich
二クロム酸ナトリウム 二水和物
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
重クロム酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2Cr2O7 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
298.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% NH4OH ppt.
≤0.005% insolubles
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI Key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
六価クロム化合物である二クロム酸ナトリウム脱水(SDD)は、酸化剤として一般的に使用されています。クロム(VI)化合物は遺伝毒性があり、グループ1のIARC(国際がん研究機関)発がん物質です。SDDは、飲料水に見られる一般的な汚染物質の1つです。その毒性効果と発がん性が研究されています。
アプリケーション
酸化反応に使用されるJones試薬の調製には、二クロム酸ナトリウム二水和物を使用できます。アリールアルカンの酸化に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398063-6X500G:4548173264233
398063-100G:4548173142807
398063-5G:4548173264226
398063-500G:4548173142821
398063-VAR:
398063-BULK:
398063-2.5KG:4548173142814
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromium Oxidations in Organic Chemistry
Cainelli G and Cardillo G.
Chromium Oxidations in Organic Chemistry, 29-32G-29-32G (2012)
A chronic oral reference dose for hexavalent chromium-induced intestinal cancer.
Thompson CM, et al.
Journal of Applied Toxicology, 34(5), 525-536 (2014)
Lack of genotoxic effects in hematopoietic and gastrointestinal cells of mice receiving chromium (VI) with the drinking water.
De Flora S, et al.
Mutation Research, Reviews in Mutation Research, 659(1), 60-67 (2008)
Shaken not stirred; oxidation of alcohols with sodium dichromate.
Lou JD, et al.
Tetrahedron Letters, 47(3), 311-313 (2006)
Synthesis of novel types of polyester glycodendrimers as potential inhibitors of urinary tract infections.
Jean-d'Amour KT, et al.
New. J. Chem., 39(5), 4115-4127 (2015)